Learn More
Epredia™ Cubreobjetos, rectangulares
Código de producto. 12765098 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Dimensiones (L x An):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
Código de producto. Grosor (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
12765098 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 64 x 48 mm cada uno
11936309 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 36 x 24 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 12765098
Marca: Epredia™ A67761330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Epredia™TM coverslips are ideally suited as cover material for specimens in microscopic examinations in medicine, biology and research. Manufactured from D 263TM M borosilicate glass from Schott AG. Available in various sizes and thicknesses.
  • Muy transparente y acromático – prácticamente libre de cualquier distorsión de color.
  • Buena planaridad.
  • Índice de refracción ajustado para microscopios.
  • Alta homogeneidad óptica – prácticamente libre de inclusiones, rayas, burbujas, etc.
  • Muy buena estabilidad química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma Rectángulo
Longitud (métrico) 64 mm
Anchura (métrico) 48 mm
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Dimensiones (L x An) 64 x 48 mm
Cantidad 100/Pk.