Descripción
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones bajo el microscopio, estas deben teñirse en un baño de tinte.
- El vidrio de borosilicato blanco puro (D 263™ M) carece de absorción en el intervalo espectral visible
- Alta homogeneidad óptica del vidrio y, por lo tanto, prácticamente carente de defectos de superficie, inclusiones, estrías, burbujas y vetas molestas debido a un proceso de fabricación óptimo
- Muy transparente e incoloro (neutralidad de color)
- La alta planicidad permite unas condiciones de trabajo óptimas
- Humectabilidad muy uniforme
Especificaciones
Especificaciones
| Material | D 263 M |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 24 mm |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cubrir y fijar muestras durante la visualización al microscopio; Para la extensión de gotas en el portaobjetos; Para el uso en estaciones de tinción o montadores de cubreobjetos automatizados |
| Cantidad | 10 x 100 |