Learn More
DWK Life Sciences Cubreobjetos, de D 263™ M
Código de producto. 15366429 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
Longitud (métrico):
18 mm
22 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 15366429
Marca: DWK Life Sciences 235503704
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza un cubreobjetos de vidrio para cubrir las muestras durante la microscopía.
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones bajo el microscopio, estas deben teñirse en un baño de tinte.
  • El vidrio de borosilicato blanco puro (D 263™ M) carece de absorción en el intervalo espectral visible
  • Alta homogeneidad óptica del vidrio y, por lo tanto, prácticamente carente de defectos de superficie, inclusiones, estrías, burbujas y vetas molestas debido a un proceso de fabricación óptimo
  • Muy transparente e incoloro (neutralidad de color)
  • La alta planicidad permite unas condiciones de trabajo óptimas
  • Humectabilidad muy uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material D 263 M
Longitud (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 24 mm
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para cubrir y fijar muestras durante la visualización al microscopio; Para la extensión de gotas en el portaobjetos; Para el uso en estaciones de tinción o montadores de cubreobjetos automatizados
Cantidad 10 x 100