Learn More
BRAND™ Cubreobjetos de vidrio para portaobjetos de microscopio
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Descripción
- Espesor entre 0,13 y 0,17 mm
- Índice de refracción ne = 1,52 ± 0,01, número de Abbe ve = 56,5 ±0,5
- La producción totalmente automatizada garantiza una calidad lista para usar: limpia, sin polvo ni grasa y sin distorsión
- Planicidad en ± 3 µm
- La cantidad del envase de forma cuadrada es de 2000 (10 cajas de 200); la cantidad del envase de forma rectangular es de 1000 (10 cajas de 100)
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Cuadrada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 24 mm |
| Cantidad | 2000 (10 cajas de 200) |