Learn More
Hirschmann™ Cubreobjetos de vidrio para microscopía
Código de producto. 13168159
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
13168159 22 x 40 mm paquete de 1000
10062481 18 x 18 mm paquete de 1000
10650193 24 x 24 mm paquete de 1000
13128159 22 x 22 mm paquete de 1000
13198159 24 x 32 mm paquete de 1000
13230480 24 x 50 mm paquete de 1000
13158159 22 x 32 mm paquete de 1000
10531942 20 x 20 mm paquete de 1000
13178159 22 x 50 mm paquete de 1000
10165831 15 x 15 mm paquete de 1000
13118169 24 x 46 mm paquete de 1000
13128169 24 x 48 mm paquete de 1000
13188159 22 x 60 mm paquete de 1000
13 options
Codice prodotto. 13168159
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 8000110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio para microscopía Hirschmann Instruments™ están fabricados con vidrio de calidad y están disponibles en una amplia gama de dimensiones.
  • 0,13-0,17 mm de grosor
  • De conformidad con la norma DIN 58 884, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
  • Se suministra en paquetes de 1000
  • Con número de lote en el envase
Specifica
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Dimensiones (L x An) 22 x 40 mm
Certificaciones CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.