Learn More
Hirschmann™ Cubreobjetos de vidrio para microscopía
Código de producto. 10650193
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10650193 24 x 24 mm paquete de 1000
10062481 18 x 18 mm paquete de 1000
13168159 22 x 40 mm paquete de 1000
13128159 22 x 22 mm paquete de 1000
13198159 24 x 32 mm paquete de 1000
13230480 24 x 50 mm paquete de 1000
13158159 22 x 32 mm paquete de 1000
10531942 20 x 20 mm paquete de 1000
13178159 22 x 50 mm paquete de 1000
10165831 15 x 15 mm paquete de 1000
13118169 24 x 46 mm paquete de 1000
13128169 24 x 48 mm paquete de 1000
13188159 22 x 60 mm paquete de 1000
13 options
Código de producto. 10650193
Marca: Hirschmann™ 8000105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio para microscopía Hirschmann Instruments™ están fabricados con vidrio de calidad y están disponibles en una amplia gama de dimensiones.
  • 0,13-0,17 mm de grosor
  • De conformidad con la norma DIN 58 884, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
  • Se suministra en paquetes de 1000
  • Con número de lote en el envase
Especificaciones
Tipo de producto Coverslip
Grosor (métrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensiones (L x An) 24 x 24 mm
Certificaciones CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE