Learn More
Karl Hecht™ Cubreobjetos circulares de vidrio para microscopía Assistent™
Código de producto. 12200782
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10mm
12 mm
15 mm
18 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12200782 12 mm paquete de 1000
10451702 10mm paquete de 100
11817093 18 mm 1000 PCS
10545182 15 mm paquete de 100
10689611 24 mm paquete de 100
5 options
Código de producto. 12200782
Marca: Karl Hecht™ 41001112
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio circulares para microscopía Karl Hecht™ Assistent™ están fabricados con un vidrio de borosilicato supertransparente para evitar prácticamente cualquier distorsión de color.
  • Resistencia hidrolítica máxima.
    • Clase hidrolítica: 1.
  • Resistente a productos químicos.
    • Emisión de álcali: vidrio de aproximadamente 15 a 24 μg Na2O/g.
  • Adecuado para microscopía fluorescente.
  • Para la iluminación de mercurio, filtre las líneas de mercurio con longitudes de onda inferiores a 313 nm para una mejor evaluación.
  • Cortado con precisión, impecable.
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos para microscopio
Forma Redondo
Material Vidrio de borosilicato
Grosor (métrico) 0,13 - 0,16 mm
Diámetro (métrico) 12 mm
Certificaciones CE
Cantidad 100Pack