Learn More
Karl Hecht™ Cubreobjetos circulares de vidrio para microscopía Assistent™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10545182
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10mm
12 mm
15 mm
18 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 10545182
Marca: Karl Hecht™ 1001/0015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio circulares para microscopía Karl Hecht™ Assistent™ están fabricados con un vidrio de borosilicato supertransparente para evitar prácticamente cualquier distorsión de color.
  • 0,13 - 0,16 mm de grosor
  • Excelente planicidad
  • Con marcado CE
  • Resistencia óptima a ataques químicos
  • Adaptación precisa del índice de refracción a los microscopios.
  • Transmisión espectral alta
  • Excelente calidad interna del vidrio, con niveles muy bajos de inclusiones, estrías, burbujas, rayas, etc.
  • En cajas de 100 piezas, 10 cajas en una caja de cartón
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Forma Circulares
Material Vidrio
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Diámetro (métrico) 15 mm
Certificaciones CE
Cantidad 100/paq.