Learn More
Karl Hecht™ Cubreobjetos circulares de vidrio para microscopía Assistent™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10mm
12 mm
15 mm
18 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- 0,13 - 0,16 mm de grosor
- Excelente planicidad
- Con marcado CE
- Resistencia óptima a ataques químicos
- Adaptación precisa del índice de refracción a los microscopios.
- Transmisión espectral alta
- Excelente calidad interna del vidrio, con niveles muy bajos de inclusiones, estrías, burbujas, rayas, etc.
- En cajas de 100 piezas, 10 cajas en una caja de cartón
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gafas de protección |
| Forma | Circular |
| Material | Vidrio |
| Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,16mm |
| Diámetro (métrico) | 10mm |
| Certificaciones | CE |
| Cantidad | 100Pack |