Learn More
Fisherbrand™ Cover for General Purpose Water Bath
Código de producto. 15305897 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños de agua de uso general Precision de 10 l
Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Product Code. Para utilizar con (equipo) unitSize
15305897 Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l cada uno
15315897 Baños de agua de uso general Precision de 10 l cada uno
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15305897
Brand: Fisherbrand™ GPSSL05
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las cubiertas de Fisherbrand™ se han diseñado para uso con baños de agua con agitación Shallow-Form.
Campanas extractoras
  • Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
  • Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
  • Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
  • Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
Cubiertas de dos vertientes
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
  • Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller
  • Modelos de acero inoxidable y policarbonato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Cubierta de dos vertientes de acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l
Tipo Cubierta de dos vertientes
Material Acero inoxidable