Learn More
Masterflex™ Acoplador hembra de desconexión rápida estándar de acoplamiento con manguera dentada
Código de producto. 15446563
Change view
Click to view available options
Manguera dentada:
Tubos de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Manguera dentada unitSize
15446563 Tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) cada uno
12489670 Tubos de 3,17 mm (0,125 pulgadas) cada uno
15436563 Tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15446563 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0636470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplador hembra de desconexión rápida de flujo estándar con manguera dentada.
  • Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo estándar requieren un cuerpo y un inserto del mismo tamaño de flujo.
  • Conecte el inserto en el cuerpo para conectar el accesorio: las mitades del accesorio se bloquean en su posición inmediatamente.
  • Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
Especificaciones
Descripción Cuerpo del accesorio de manguera dentada de desconexión rápida; con válvula, tubo con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas), tamaño de flujo de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 5,0038 cm
Manguera dentada Tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Método de esterilización Óxido de etileno (ETO) o gamma
Material (sello) EPR
Presión máxima 100 psi
Nivel de vacío 711 mm Hg
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 71 °C