Learn More
Masterflex™ Acoplador hembra de desconexión rápida estándar de acoplamiento con manguera dentada
Código de producto. 15436563
Change view
Click to view available options
Manguera dentada:
Tubos de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Manguera dentada unitSize
15436563 Tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) cada uno
15446563 Tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) cada uno
12489670 Tubos de 3,17 mm (0,125 pulgadas) cada uno
3 options
Código de producto. 15436563
Marca: Masterflex™ 0636465
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplador hembra de desconexión rápida de flujo estándar con manguera dentada.
  • Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo estándar requieren un cuerpo y un inserto del mismo tamaño de flujo.
  • Conecte el inserto en el cuerpo para conectar el accesorio: las mitades del accesorio se bloquean en su posición inmediatamente.
  • Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
Especificaciones
Descripción Cuerpo del accesorio de manguera dentada de desconexión rápida; con válvula, tubo con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas), tamaño de flujo de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 5,0038 cm
Manguera dentada Tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno (EtO)
Material (sello) EPR
Presión máxima 120 psi
Nivel de vacío 711 mm Hg
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 71 °C