Learn More
Cole-Parmer™ Conector recto, desconexión rápida x NPT(macho), acetal
Código de producto. 12469670
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
Se ajusta a tubos que aceptan NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas) y conectores de desconexión rápida
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
12469670 Se ajusta a tubos que aceptan NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas) y conectores de desconexión rápida paquete de 10
1 options
Código de producto. 12469670
Marca: Cole-Parmer™ SMPT02
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El conector recto de desconexión rápida x NPT(macho) de acetal Cole-Parmer™ es un acoplamiento rápido en miniatura y ofrece una conexión más segura que un conector Luer.
  • Los acoplamientos de desconexión rápida en miniatura son capaces de soportar tubos con DI de 1,52 mm (1/16 pulgadas) y ofrecen una conexión más segura que los conectores Luer.
  • Las mitades de la conexión se acoplan y sellan con una torsión.
  • Una vez colocado, el acoplamiento permite que los tubos giren libremente para ayudar a evitar que se doblen y se desconectan accidentalmente.
Especificaciones
Longitud global (métrico) 2,1844 mm
Para utilizar con (aplicación) Conector de desconexión rápida yrosca NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tamaño de los tubos Se ajusta a tubos que aceptan NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas) y conectores de desconexión rápida