Learn More
Sonics Materials Acoplamiento
Código de producto. 10485922
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10485922 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10485922
Marca: Sonics Materials 6300421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pieza robusta y fiable de un conjunto de sonda/micropunta escalonada que se enrosca en el convertidor en lugar de la sonda.
    • Conjunto de sonda/micropunta escalonada
    • Acoplador: 95 mm
    • El conjunto de punta/sonda escalonada que consta de dos partes, el acoplador (estándar o inverso) y la micropunta o sonda, se enrosca en el convertidor en lugar de la sonda.
    • Capaz de llegar a recipientes más estrechos que la micropunta cónica, el conjunto de micropunta escalonada puede procesar volúmenes pequeños de hasta 150 µl.
    • Las micropuntas están fabricadas de aleación de titanio Ti-6Al-4V y son esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Tipo de producto Acoplamiento
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 9,5 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad