Learn More
Hirschmann™ Cámaras de recuento con abrazaderas
Código de producto. p-7159649
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cámara de recuento (Neubauer)
Cámara de recuento, Burker
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10345511 Cámara de recuento, Burker 1 PCS
10049630 Cámara de recuento (Neubauer) cada uno
2 options
Código de producto. 10345511
Marca: Hirschmann™ 8110101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con abrazaderas dobles para una colocación segura.
  • Línea doble
  • Con abrazaderas
  • Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro
  • Con número de LOTE en el envase
  • Etiquetado con: utilizable hasta, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tipo de producto Cámara de recuento, Burker
Descripción Línea doble
Fondo (métrico) 0,1 mm
Certificaciones/conformidad CE conforme a IVD 98/79 CE
Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro