Learn More
Marienfeld Superior™ Cámara de recuento McMaster
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
75 x 32mm
127 x 26 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para contar huevos de gusano
- Conjunto completo con cubierta de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de recuento |
| Descripción | Con 2 rejillas de recuento |
| Modelo | McMaster |
| Cantidad | 1 |
| Dimensiones (L x An) | 75 x 32mm |
| Fondo (métrico) | 1,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para medios sólidos |
| Incluye | Con cubierta de vidrio |