Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Código de producto. p-200076305
Click to view available options
Tipo:
Contador de células automatizado
Contador de células automatizado instalado por el usuario y accesorios
Garantía:
Estándar de 1 año
Software:
Software contador de células Countess 3/3 FL con módulo de software 21 CFR Part 11
Software contador de células Countess 3/3 FL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16822556
Marca: Invitrogen™ A49866
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Experience rapid cell counting with the Countess 3 FL Automated Cell Counter. This brightfield and fluorescence cell counter has advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software for counting cells and nuclei, monitoring fluorescence, and measuring cell viability.
The Countess 3 FL Automated Cell Counter is a benchtop brightfield and fluorescence cell counter with advanced optics, automated focus and lighting, and image analysis software driven by a neural network-based machine-learning algorithm for rapid automated cell counting of primary and immortalized cell lines. The Countess 3 FL counter allows brightfield or fluorescence cell counting with three-channel flexibility (brightfield and two optional fluorescence channels), enabling researchers to count cells and isolated nuclei, monitor fluorescence, examine apoptosis, and measure cell viability.
El contador de células automatizado Countess 3 FL es una plataforma de ensayo de sobremesa equipada con óptica de última generación, capacidad de iluminación y enfoque totalmente automatizados y software de análisis de imágenes impulsado por un algoritmo de aprendizaje automático basado en redes neuronales para una evaluación rápida de líneas celulares primarias e inmortalizadas. El contador Countess 3 FL tiene la capacidad de iluminación de campo claro o fluorescencia con flexibilidad de tres canales (campo claro y dos canales de fluorescencia opcionales), lo que permite a los investigadores contar células, supervisar la expresión de proteínas fluorescentes, obtener información sobre los procesos apoptóticos y medir la viabilidad celular.
Este paquete de inicio incluye un contador de células (n.º de cat. AMQAF2000) más:
  • Cubos de luz EVOS GFP y RFP
  • Portaobjetos reutilizable
  • 500 portaobjetos desechables con azul de tripano
Las características del contador celular automatizado Countess 3 FL incluyen:
  • Exactitud: elimina la subjetividad del recuento celular manual y la variabilidad entre usuarios
  • Flexible: acepta hasta dos cubos de luz EVOS, seleccionables por el usuario a partir de quince canales fluorescentes
  • FAS: cuenta células vivas y muertas, mide la viabilidad, comunica el tamaño medio de las células y guarda los datos con un solo toque, en unos 20 segundos
  • Práctico: no requiere limpieza ni mantenimiento rutinario; la pantalla táctil capacitiva de alta resolución y la sencilla interfaz de usuario proporcionan un inicio rápido y requieren una formación mínima
El contador de células automatizado Countess 3 FL funciona en dos sencillos pasos:
1. Mezcle 10 µl de la muestra con 10 µl de azul de tripano y pipetee la mezcla en un portaobjetos con cámara Countess desechable.
2. Inserte el portaobjetos en el instrumento. Los modos de captura rápida y guardado automático permiten contar células con un solo toque. El enfoque, la iluminación y el almacenamiento de archivos se ejecutan automáticamente.
Obtenga recuentos celulares precisos
El contador de células automatizado Countess 3 FL utiliza la tinción azul de tripano combinada con un enfoque automático e iluminación impulsada por un algoritmo de análisis de imágenes de aprendizaje automático para obtener recuentos celulares y de viabilidad exactos. El rango de medición se extiende de 1 × 104 a 1 × 107 células/ml (el rango óptimo es de 1 × 105 a 4 × 106 células/ml), que es más amplio que el de un hemocitómetro.
Funcionamiento sencillo con versatilidad de aplicaciones fluorescentes
El contador Countess 3 FL dispone de una interfaz de usuario intuitiva. Con este instrumento, el recuento celular automatizado le ofrece los datos necesarios para preparar las muestras para el siguiente pase o experimento. Además, permite el multiplexing con una serie de tintes fluorescentes y proteínas excitadas mediante cubos de luz EVOS. Ya no es necesario utilizar instrumentos complejos y costosos para obtener datos fiables.
Transfiera datos e imágenes al PC o a la nube
A través del puerto USB en el contador de células automatizado Countess 3 FL y cualquier unidad USB puede guardar las imágenes y los resultados del recuento celular y, a continuación, transferirlos a su PC. (Para su comodidad, se suministra una unidad USB y un adaptador Wi-Fi con el instrumento Countess 3 FL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Contador de células automatizado instalado por el usuario y accesorios
Línea de productos Countess
Cámara 5 MP
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture and Analysis Workflows
Para utilizar con (equipo) Azul de tripano, portaobjetos de cámara Countess, portaobjetos reutilizable, cubos de luz EVOS, tintes ReadyCount
Método de detección Brightfield, Fluorescence
Admite 2 samples per slide
Aumento 2.5X
Sistema óptico 3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes)
Pantalla LCD (1280 x 800 pixels)
Memoria Integrado, unidad USB
Software Software contador de células Countess 3/3 FL
Dimensiones Long. x anch. x prof.: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm
Peso (imperial) 8 lb
Peso (métrico) 3,6 kg
Certificaciones/conformidad RoHs
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 package
Condiciones de envío Ambiente
Garantía Estándar de 1 año
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/240 V