Descripción
- Temporizador con teclado numérico completo
- 76 x 63 x 25 mm
- 10 horas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de cuenta atrás |
| Alarms | Sonoro |
| Pantalla | Digital |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 An x 60 Al mm |
| Anchura (métrico) | 64 mm |
| Altura (métrico) | 60mm |
| Cantidad | 1 unidad |