Learn More
Coumarin, MedChemExpress
Código de producto. 16472386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16472386 500 mg 500 miligramos
16489126 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16472386
Marca: Medchem Express HYN0709
MedChemExpress Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin
Forma física Solid
CAS 91-64-5
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H6O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (27.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC=CC=C2O1
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99.83%