Learn More
Ácido cumarin-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777988 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10525061 25 g Frasco de vidrio 25 g
10295671 100 g Frasco de vidrio 100 g
10239593 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10525061
Marca: Thermo Scientific Acros 346760250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 531-81-7 | C10H6O4 | 190.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-81-7
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.15
Número MDL MFCD00006852
Clave InChI ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
PubChem CID 10752
Nombre IUPAC ácido 2-oxocromeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin-3-carboxylic acid
Punto de fusión 190°C to 193°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 18, 429
Índice Merck 15, 2551
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (37°C). Other solubilities: soluble in alcohol and alkalies,insoluble in ether,benzene,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino