Learn More
Cumarina-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030306
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377489 1 g 1 g
11387489 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27871.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15119-34-3 | C10H5NO2 | 171.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15119-34-3
Fórmula molecular C10H5NO2
Peso molecular (g/mol) 171.16
Número MDL MFCD00115699
Clave InChI QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
Nombre IUPAC 2-oxocromo-3-carbonitrilo
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin-3-carbonitrile
Punto de fusión 184°C to 188°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.16
Porcentaje de pureza 97%