missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cotton Rat CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18171671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18171671 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18171671

Marca: R&D Systems MAB1117

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL10/IP-10/CRG-2 Monoclonal specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Cotton Rat samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL10/IP-10/CRG-2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 163426
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 20-40 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAL16935
Alias de gen C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10
Símbolos de los genes CXCL10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant cotton rat CXCL10/IP-10/CRG-2 Ile22-Val94 Accession # AAL16935
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3627
Especificidad de la prueba Detects cotton rat CXCL10/IP-10/CRG-2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human CXCL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, or 16, recombinant mouse CXCL1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 or 16, recombinant rat CXCL1, 2, 3, 5 or recombinant porcine CXCL8 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Cotton Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.