Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 3 de línteres de algodón
Código de producto. 10357691 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Anchura (métrico):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10357691 3460 mm 570 mm paquete de 100
10682602 250 mm 250 mm paquete de 100
10400282 300 mm 580 mm paquete de 100
10032351 580 mm 600 mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 10357691
Marca: Sartorius™ FT2503460570N
Solo quedan null
Especificaciones
Formato Lámina
Grado FN 3
Material Línteres de algodón
Anchura (métrico) 570 mm
Longitud (métrico) 3460 mm
Técnica Cromatografía