Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 100 de línteres de algodón
Código de producto. 10311802 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
460 mm
580 mm
Anchura (métrico):
200 mm
570 mm
600 mm
Descripción:
100 láminas
50 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Descripción unitSize
10311802 460 mm 570 mm 100 láminas paquete de 100
10505141 200 mm 200 mm 100 láminas paquete de 100
10561552 580 mm 600 mm 50 láminas paquete de 50
10301802 460 mm 570 mm 50 láminas paquete de 50
4 options
Código de producto. 10311802
Marca: Sartorius™ FT2527460570N
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción 100 láminas
Formato Lámina
Grado FN 100
Material Línteres de algodón
Anchura (imperial) 570 mm
Anchura (métrico) 570 mm
Longitud (métrico) 460 mm
Técnica Cromatografía