Learn More
Sperian™ Guantes blancos de algodón y elastano Honeywell™
Código de producto. 12559797
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6/8
8/10
Tamaño de la unidad:
12 pares
paquete de 12
Código de producto. Tamaño unitSize
12559797 6/8 paquete de 12
11861781 8/10 12 pares
2 options
Código de producto. 12559797
Marca: Sperian™ RU711_6
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para manipulaciones que requieren guantes limpios sin pelusa. Los guantes blancos de elastano/algodón Sperian™ Honeywell™ son excelentes para operaciones de acabado en aplicaciones mecánicas, de relojería, de joyería y fotografía.
  • Corte industrial, borde ribeteado
  • Ambidiestros y, por lo tanto, más rentables
  • El tejido de algodón interlock garantiza el rendimiento mecánico del guante y absorbe el sudor de las manos para una mayor comodidad
  • El punto ceñido proporciona al guante una sujeción perfecta y limita el penetración de la suciedad
  • Tiene el puño acanalado garantizar un buen grado de comodidad en la muñeca y evitar el riesgo de que se quede atrapado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Clase 5
Estructura Tejido de jersey
Hand Ambidiestro
Material Algodón, Elastano
Tipo de producto Guantes
Tamaño 6/8
Para utilizar con (aplicación) Operaciones de acabado en mecánica, relojería, joyería, fotografía. Manipulaciones que requieren guantes limpios sin pelusa.
Cantidad 12/paq.
Longitud (métrico) De 19,5 a 21 cm