Learn More
(-)-Cotinina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11312687 250 mg 250 miligramos
11302687 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11312687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11873.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 486-56-6 | C10H12N2O | 176.219 g/mol
(-)-Cotinine is used to activate a subpopulation of α3/ α6β2 nAChRs in monkey striatum. It binds nicotinic- and muscarinic-type acetylcholine receptors with minimal receptor desensitization and demonstrates antipsychotic drug-like properties in behavioral models, neuroprotective properties in neurodegenerative disease models, and enhances attention in a delayed matching-to-sample task.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en sulfóxido de dimetilo (100 mM), etanol (50 mg/ml, produciendo una solución clara, de color amarillo pálido a amarillo), metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-56-6
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.219
Número MDL MFCD00077696
Clave InChI UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Sinónimo cotinine, --cotinine, cotinina, cotininum, cotinine-, s-cotinine, s---cotinine, unii-k5161x06ll, s-1-methyl-5-3-pyridinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl-5-3-pyridinyl-, 5s
PubChem CID 854019
ChEBI CHEBI:68641
Nombre IUPAC (5S)-1-metil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona
SMILES CN1C(CCC1=O)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Cotinine
Punto de fusión 34°C to 39°C
Punto de ebullición 145°C to 147°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 83099
Índice Merck 14,2553
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in dimethyl sulfoxide (100 mM),ethanol (50mg/ml,yielding a clear,faint yellow to yellow solution),methanol and chloroform.
Rotación óptica −20° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Cotinine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cotinine