Learn More
Corning™ Insertos y placas Costar™ Transwell™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Membrana de soporte:
0,4 μm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Ideal para estudios de transporte, quimiotaxis, cocultivos y estudios de patogénesis microbiana La membrana delgada y la estructura de poros rectos proporcionan un transporte y migración de células congruentes El separador de centrado
• Automático impide que drenen los medios entre el separador y el pocillo externo
• Automático impide que drenen los medios entre el separador y el pocillo externo
Información de órdenes
En envase individual.Doce insertos (con placas) por caja.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Round |
| Área de cultivo | 44 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Cell Culture Insert |
| Volumen de trabajo (métrico) | 9 mL |
| Membrana de soporte | 0,4 μm |
| Diámetro (métrico) | 75 mm |