Learn More
Corning™ Insertos y placas Costar™ Transwell™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10164381 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Membrana de soporte:
0,4 μm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Membrana de soporte unitSize
10164381 3,0 mm paquete de 12
10630312 0,4 μm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10164381 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las aplicaciones incluyen el cocultivo, el transporte de fármacos, la fertilización in vitro y los estudios de patogénesis microbiana.
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
  • Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
  • Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
  • Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
  • Diseñar una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana translúcida de 10 µm
  • Tamaños de poro que van desde 0,4 µm hasta 8 µm de diámetro
  • Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Se suministra en placas de pocillos múltiples
  • La membrana se debe teñir para mejorar la visibilidad celular
  • Estéril
Información de órdenes
En envase individual.Doce insertos (con placas) por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 13 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 44 cm2
Material Policarbonato
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Inserto
Volumen de trabajo (métrico) 9 mL
N.º por caja 12/Cajas de cartón
N.° por paquete 1/Paq.
Tamaño de poro 3 μm
Membrana de soporte 3,0 mm
Diámetro (métrico) 75 mm