Learn More
Corning™ Piezas de repuesto del dispensador/pipeteador Costar™ Stripettor™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3573267 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μµm
Cartucho de filtro de repuesto, 0,45 μµm
Recargador/adaptador
Soporte de pipetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tipo unitSize
11901991 Recargador/adaptador cada uno
11343635 Soporte de pipetas cada uno
11333635 Cartucho de filtro de repuesto, 0,45 μµm paquete de 5
11323635 Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μµm paquete de 5
4 options
Código de producto. 11901991
Marca: Corning™ 4914
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para utilizar con el dispensador/pipeteador Stripettor™
  • El filtro de PTFE (paquete de 5) está pensado para el controlador de pipeteo Stripettor™ Plus
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Tipo Recargador/adaptador
Para utilizar con (equipo) Pipeteador/dispensador Costar™ stripettor
Requisitos eléctricos 120 V, 60 Hz
Tensión 120 V
Frecuencia 60 Hz