Learn More
Corning™ Piezas de repuesto del dispensador/pipeteador Costar™ Stripettor™
Código de producto. 11333635 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μµm
Cartucho de filtro de repuesto, 0,45 μµm
Recargador/adaptador
Soporte de pipetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tipo unitSize
11333635 Cartucho de filtro de repuesto, 0,45 μµm paquete de 5
11901991 Recargador/adaptador cada uno
11343635 Soporte de pipetas cada uno
11323635 Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μµm paquete de 5
4 options
Código de producto. 11333635
Marca: Corning™ 4095
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para utilizar con el dispensador/pipeteador Stripettor™
  • El filtro de PTFE (paquete de 5) está pensado para el controlador de pipeteo Stripettor™ Plus
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material PTFE
Tamaño de poro 0,45 μm
Tipo Cartucho de filtro de repuesto, 0,45 μµm
Para utilizar con (equipo) Pipeteador/dispensador Costar™ stripettor