Descripción
- El filtro de PTFE (paquete de 5) está pensado para el controlador de pipeteo Stripettor™ Plus
- Tamaño de poro: 0,45 μm
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Tipo | Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μµm |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeteador/dispensador Costar™ stripettor |