Descripción
Los insertos Netwell tienen fondos de malla de poliéster (PET) adheridos a un anillo de poliestireno o carcasa. Se utilizan como portadores de tejidos, soportes y tamices para el cultivo de órganos pequeños, cortes de tejido o explantes en la interfaz de medios aéreos. Se pueden utilizar para filtrar de forma gruesa homogeneizados de tejidos, suspensiones celulares o microportadores. Los accesorios permiten utilizarlos como un práctico portador para la tinción inmunocitoquímica de cortes de cultivo tisular.
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 3 x 4 |
| Cierre incluido | Sí |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Inserto |
| Número de pocillos | 12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan como portadores de tejidos, soportes y coladores para el cultivo de órganos pequeños, cortes de tejidos o explantes en la interfaz aire-medio; proporcionan una filtración gruesa de homogeneizados de tejidos, suspensiones celulares y microportadores. |
| N.º por caja | 48/Cajas de cartón |
| Mostrar más |