Learn More
Corning™ Tubos de microcentrífugas con tapón a presión Costar™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Natural
Surtido
Capacidad (métrico):
0,65 ml
1,7 ml
2 ml
Envase:
1000/paq.
500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
5000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Descripción
- No se suministran estériles y son esterilizables en autoclave.
- Graduaciones externas y zona de escritura mate para facilitar la identificación de las muestras.
- El diseño con sellado positivo permite abrirlos y cerrarlos de forma continuada.
- Superficie plana para un etiquetado cómodo.
- Soporta un RCF máximo de 17 000 x g.
- Los tubos de microcentrífuga con bajo nivel de unión Costar tienen incorporada una tecnología de polímero enlazado que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos y permite una mejor recuperación de muestras.
- Sin ARNasa ni ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón a presión |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Color del tapón | Natural |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 0,65 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 500/Paq. |
| Envase | 1000/paq. |
| Mostrar más |