Learn More
Corning™ Tubos de microcentrífugas con tapón a presión Costar™
Código de producto. 10467221 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Natural
Surtido
Capacidad (métrico):
0,65 ml
1,7 ml
2 ml
Envase:
1000/paq.
500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
5000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 10467221
Marca: Corning™ 3622
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con un tapón a presión con un cierre hermético que permite la apertura y cierre repetidos con superficies de tapón planas para facilitar el etiquetado. Los tubos de microcentrífugas con tapón a presión Corning™ Costar™ son compatibles con los principales rotores de microcentrífuga.
  • No se suministran estériles y son esterilizables en autoclave.
  • Graduaciones externas y zona de escritura mate para facilitar la identificación de las muestras.
  • El diseño con sellado positivo permite abrirlos y cerrarlos de forma continuada.
  • Superficie plana para un etiquetado cómodo.
  • Soporta un RCF máximo de 17 000 x g.
  • Los tubos de microcentrífuga con bajo nivel de unión Costar tienen incorporada una tecnología de polímero enlazado que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos y permite una mejor recuperación de muestras.
  • Sin ARNasa ni ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color del tapón Rainbow
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,7 ml
Color Surtido
Material Polipropileno
N.° por paquete 100/Paq.
Envase 500/paq.
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 17000 xG
Tipo de producto Microtubo