Learn More
Corning™ Sistema de soporte permeable HTS Transwell™ de 96 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10271593 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
N.° por paquete:
1/Paq.
4/Paq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
paquete de 8
Código de producto. Tamaño de poro N.° por paquete unitSize
10271593 3 μm 1/Paq. paquete de 2
10175562 0,4 μm 5/Paq. paquete de 5
10625053 0,4 μm 1/Paq. cada uno
10399242 1 μm 5/Paq. paquete de 5
10043832 1 μm 1/Paq. cada uno
10077792 3 μm 4/Paq. paquete de 8
10797023 5 μm 4/Paq. paquete de 8
10555673 5 μm 1/Paq. paquete de 2
8 options
Código de producto. 10271593
Marca: Corning™ 3385
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece un área de membrana para la migración o el crecimiento celular de 0,143 cm2. El sistema de soporte permeable de 96 pocillos Corning™ HTS Transwell™ es un sistema de soporte de microplacas para una serie de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 96 insertos como una única unidad.
  • El soporte permeable de 96 pocillos HTS Transwell tiene una matriz de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 96 insertos como una única unidad.
  • Opción de membrana de poliéster (PET) (tamaños de poro de 0,4 μm, 1,0 μm y 8,0 μm) o membrana de policarbonato (PC) (tamaños de poro de 0,4 μm, 3,0 μm y 5,0 μm)
  • 0,143 cm2 de área de membrana por pocillo, lo que proporciona entre un 20 % y un 50 % más de área de superficie para el crecimiento celular que otros sistemas disponibles comercialmente
  • Los grandes puertos de acceso apical y basolateral permiten un muestreo de los medios eficiente y facilitan el acceso automatizado o manual.
  • Optimizado para la automatización, con puertos de alimentación multicanal, superficie de agarre mejorada y códigos de barras estándar
  • La placa depósito permite la alimentación simultánea de 96 pocillos y viene con un estabilizador de medios extraíble para reducir el riesgo de derrames durante la manipulación
  • La placa de recepción aísla cada pocillo para permitir 96 ensayos individuales.
  • Estéril
  • Los sistemas HTS Transwell-96 (PC de 0,4 μm, PET de 0,4 μm y PET de 1,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en una placa depósito e incluyen la placa de recepción de 96 pocillos con tapa.
  • Las placas HTS Transwell-96 (PC de 3,0 y 5,0 μm, PET de 8 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en la placa de recepción de 96 pocillos con tapa. Las placas depósito pueden adquirirse por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,143 cm2
Membrana Policarbonato con tratamiento para TC
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tamaño de poro 3 μm
Color Transparente
Material Policarbonato
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,23 mL
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo Plano
Incluye Inserto de soporte permeable HTS Transwell™-96, placa de depósito (96 pocillos para pasos de crecimiento o ensayo) y 1 tapa estéril
N.º por caja 2/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Diámetro de la membrana (métrico) 4,26 mm