Learn More
Corning™ Soporte permeable con membrana de poliéster Costar™ HTS Transwell™ -96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4922171 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2/caja
4/paq.
Tamaño de la unidad:
8 PCS
paquete de 2
10424673 2/caja paquete de 2
10601224 4/paq. 8 PCS
2 options
Código de producto. 10424673
Marca: Corning™ 3374
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un conjunto de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida y compatible con instrumentos robóticos que permite manipular los 96 insertos como una sola unidad
  • El soporte permeable de 96 pocillos HTS Transwell tiene una matriz de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 96 insertos como una única unidad.
  • Opción de membrana de poliéster (PET) (tamaños de poro de 0,4 μm, 1,0 μm y 8,0 μm) o membrana de policarbonato (PC) (tamaños de poro de 0,4 μm, 3,0 μm y 5,0 μm)
  • 0,143 cm2 de área de membrana por pocillo, lo que proporciona entre un 20 % y un 50 % más de área de superficie para el crecimiento celular que otros sistemas disponibles comercialmente
  • Los grandes puertos de acceso apical y basolateral permiten un muestreo de los medios eficiente y facilitan el acceso automatizado o manual.
  • Optimizado para la automatización, con puertos de alimentación multicanal, superficie de agarre mejorada y códigos de barras estándar
  • La placa depósito permite la alimentación simultánea de 96 pocillos y viene con un estabilizador de medios extraíble para reducir el riesgo de derrames durante la manipulación
  • La placa de recepción aísla cada pocillo para permitir 96 ensayos individuales.
  • Estéril
  • Los sistemas HTS Transwell-96 (PC de 0,4 μm, PET de 0,4 μm y PET de 1,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en una placa depósito e incluyen la placa de recepción de 96 pocillos con tapa.
  • Las placas HTS Transwell-96 (PC de 3,0 y 5,0 μm, PET de 8,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en la placa de recepción de 96 pocillos con tapa. Las placas depósito pueden adquirirse por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Área de cultivo 0,143 cm2
Membrana Tereftalato de polietileno
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase En envase individual
Tamaño de poro 8 μm
Color Transparente
Tipo de producto Placa de recepción de 96 pocillos HTS Trans-Well™
Material Poliéster
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,23 ml
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 2/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Cantidad 2/caja
Color de pocillo Transparente
Diámetro de la membrana (métrico) 0,42 cm