Learn More
Corning™ Sistema de soporte permeable HTS Transwell™ de 24 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10679321 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
N.° por paquete:
1/Paq.
12/Pq.
Tamaño de la unidad:
12 PCS
2 PCS
Código de producto. Tamaño de poro N.° por paquete unitSize
10679321 0,4 μm 12/Pq. 12 PCS
10228861 0,4 μm 1/Paq. 2 PCS
10428761 3 μm 1/Paq. 2 PCS
10795902 3 μm 12/Pq. 12 PCS
4 options
Código de producto. 10679321
Marca: Corning™ 3397
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice 24 estudios de transporte de fármacos de alto rendimiento y automatizados de forma inmediata. El sistema de soporte permeable de 24 pocillos HTS Costar™ HTS Transwell™ es un sistema de soporte de microplacas para una serie de 24 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida y compatible con instrumentos robóticos que permite manejar los 24 insertos como una única unidad.
Las placas de inserción HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados por un soporte rígido y compatible con instrumentos robóticos. Este diseño de una sola unidad hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de toxicidad celular automatizados de transporte de fármacos de alto rendimiento (células Caco-2) o estudios de migración e invasión celular.
  • El sistema de soporte permeable de 24 pocillos Corning HTS Transwell es un sistema de soporte de microplacas para una serie de 24 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 24 Transwell como una única unidad.
  • El área de crecimiento celular es de 0,33 cm2/pocillo.
  • Opción de membrana de poliéster (PET) (tamaños de poro de 0,4 μm) o membrana de policarbonato (PC) (tamaños de poro de 0,49 m y 3,0 μm)
  • Tratamiento para una fijación celular óptima
  • El paquete individual tiene dos unidades HTS Transwell de 24 pocillos cargadas en dos bandejas de depósito abiertas y dos placas de 24 pocillos envasadas individualmente.
  • El paquete a granel tiene 12 unidades HTS Transwell de 24 pocillos cargadas solo en placas de 24 pocillos. Los depósitos pueden adquirirse por separado.
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,6 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 0,33 cm2
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Sistema de inserción de microplacas
Volumen de trabajo (métrico) 0,6 mL
Número de pocillos 24
Incluye 12 unidades HTS Transwell-24 cargadas en doce placas de 24 pocillos; los depósitos pueden adquirirse por separado
N.º por caja 12/Cajas de cartón
N.° por paquete 12/Pq.
Tamaño de poro 0,4 μm
Membrana de soporte Policarbonato tratado con TC
Diámetro (métrico) 6,5 mm