Descripción
- Frascos desechables de poliestireno ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
- El estilo tradicional de Costarl™ tiene lados suaves
- El tapón de cierre hermético (45 mm) proporciona un sellado hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
- Los frascos se pueden utilizar con los sistemas de filtración en vacío de Corning con tamaños de cuello de 45 mm (números cat. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 y 431174).
- Estéril
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 32 oz, 1 l |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 12/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Rojo |
| Acabado del cuello | 45 |
| Mostrar más |