Learn More
Corning™ Pipetas de aspiración desechables Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-3207914 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
Tipo de empaquetado:
Envasadas a granel, estériles, 50/bolsa, 1000/caja
Envoltorio individual en envase de papel/plástico
Envoltorio individual en envase de plástico transparente
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado unitSize
10403962 1 ml Envasadas a granel, estériles, 50/bolsa, 1000/caja 1000 PCS
11895830 2 ml Envoltorio individual en envase de papel/plástico 500 PCS
10332282 2 ml Envoltorio individual en envase de plástico transparente paquete de 1000
10424342 5 ml Envoltorio individual en envase de plástico transparente paquete de 200
4 options
Código de producto. 10403962
Marca: Corning™ 4975
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno para ofrecer resistencia, claridad y durabilidad. Las pipetas de aspiración desechables Corning™ Costar™ son ideales para aspirar líquidos de forma aséptica mediante succión al vacío.
  • Construcción de poliestireno de una pieza
  • Estériles y certificadas como apirógenas
  • Sin graduaciones; sin tapón
  • Forma de la punta: Redonda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Aspiración
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Longitud (imperial) 10,94 in
Cantidad 50/Bag, 1000/Case
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado Envasadas a granel, estériles, 50/bolsa, 1000/caja
Volumen (imperial) 0,033 oz
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 27,8 cm
Desechables