Descripción
- Compuesto por 96 tubos de polipropileno en un formato de microplaca estándar.
- Incluye tubos de 1,2 ml disponibles individualmente o en tiras de ocho tubos.
- Los tapones de tubos de polietileno están disponibles en tiras de 8 tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tubo |
| Cantidad | 96/rack |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Tubo de clúster de microplaca |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° por paquete | 96/paquete |
| N.º por caja | 960/caja |
| Color | Translúcido |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Mostrar más |