Learn More
Corning™ Sistema de tubo de clúster de 96 pocillos
Código de producto. 10085431 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubo de clúster de microplaca
Tubo de clúster de microplaca de 8 tiras
Formato:
Tira
Tubo
Cantidad:
12 tiras/gradilla, 120 tiras/caja
12/rack
96/rack
A granel
A granel, 120 tubos/bolsa
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
120 PCS
960 PCS
paquete de 120
paquete de 960
Código de producto. 10085431
Marca: Corning™ 4408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. El sistema de agrupación de tubos Corning™ es ideal para recogida de células, absorción celular y ensayos de unión de receptores, así como para radioinmunoensayos.
  • Compuesto por 96 tubos de polipropileno en un formato de microplaca estándar.
  • Incluye tubos de 1,2 ml disponibles individualmente o en tiras de ocho tubos.
  • Los tapones de tubos de polietileno están disponibles en tiras de 8 tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Tira
Cantidad A granel, 120 tubos/bolsa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Tipo de producto Tubo de clúster de microplaca de 8 tiras
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 120/Paq.
N.º por caja 120/caja
Color Translúcido
Volumen (métrico) 1 ml
Para utilizar con (equipo) Microplaca estándar de 96 pocillos para cosecha de células, ensayos de captación celular y unión de receptores y radioinmunoanálisis, útil con pipetas mono y multicanal, además de en centrífugas y estaciones de trabajo robotizadas
Volumen (imperial) 0,033 oz
Número de pocillos 96