Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Forma del pocillo:
Fondo en V
Plano
Redondo
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Tratado
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 48
paquete de 50
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Sin tratar |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |