Learn More
Corning™ Dispositivos centrífugos Costar™: Spin-X™ LC
Código de producto. p-4895405 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10430672 0,45 μm paquete de 200
10134051 0,22 μm paquete de 200
2 options
Código de producto. 10430672
Marca: Corning™ 8170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gestiona volúmenes de agitación de hasta 500 μl. Dispositivos centrífugos Corning™ Costar ™ Spin-X™ LC incluye una membrana de nailon para aplicaciones como la preparación de muestras para HPLC.
  • Los filtros para tubos de centrífuga Spin-X constan de una unidad de filtración con membrana dentro de un tubo para microcentrífuga.
  • Usos: Eliminación de bacterias, células y partículas de líquidos; preparación de muestras para HPLC; eliminación de ADN de geles de agarosa o acrilamida. La RCF máxima es de 16,000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Tipo Spin-X LC
Volumen (métrico) 0,5 mL