Learn More
Corning™ Matraces triangulares para cultivo celular Costar™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color del tapón:
Naranja
Negro
Estilo de cuello:
Angular
Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 500
Descripción
Frasco de cultivo tratado TC o ULA
• Certificado apirógeno
• Calidad y fabricación
• Test de estanquidad sobre todos los frascos
• Esterilización por irradiación gama
• Forma de los frascos triangular o triangular modificado: acceso facilitado a los ángulos para pipetas y raspadores, base muy estable rectangular o tradicional: menos voluminoso a superficie de cultivo igual
• Tipo de cuello
• Tipo de tapón resina fenólica (negro): plano
• Ventilado: polietileno PE con membrana filtrante 0,2μm hidrófoba para el intercambio gaseoso permanente sin riesgo de contaminación
• Frasco de cultivo tratado TC
• Tratamiento de superficie
• TC: tratamiento de superficie estándar que vuelve el poliestireno hidrófilo y cargado negativamente
• Frasco tratado TC
• Certificado apirógeno
• Calidad y fabricación
• Test de estanquidad sobre todos los frascos
• Esterilización por irradiación gama
• Forma de los frascos triangular o triangular modificado: acceso facilitado a los ángulos para pipetas y raspadores, base muy estable rectangular o tradicional: menos voluminoso a superficie de cultivo igual
• Tipo de cuello
• Tipo de tapón resina fenólica (negro): plano
• Ventilado: polietileno PE con membrana filtrante 0,2μm hidrófoba para el intercambio gaseoso permanente sin riesgo de contaminación
• Frasco de cultivo tratado TC
• Tratamiento de superficie
• TC: tratamiento de superficie estándar que vuelve el poliestireno hidrófilo y cargado negativamente
• Frasco tratado TC
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Material | PS (poliestireno) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una óptima fijación y crecimiento celular |
| Estilo de cuello | Angular |
| N.º por caja | 200/Cs. |
| N.° por paquete | 10/Pk. |
| Forma | Triangular |
| Revestimiento de superficie | Tratado con cultivo de tejidos |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |