Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10340361 Tienda Corning Productos
Click to view available options
:
Canted neck; 225cm2 culture area; Vent Cap; 900mL Volume
Código de producto. 10340361
Marca: Corning™ 3001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
Frasco de cultivo tratado TC o ULA
• Certificado apirógeno
• Calidad y fabricación
• Test de estanquidad sobre todos los frascos
• Esterilización por irradiación gama
• Forma de los frascos triangular o triangular modificado: acceso facilitado a los ángulos para pipetas y raspadores, base muy estable rectangular o tradicional: menos voluminoso a superficie de cultivo igual
• Tipo de cuello
• Tipo de tapón resina fenólica (negro): plano
• Ventilado: polietileno PE con membrana filtrante 0,2μm hidrófoba para el intercambio gaseoso permanente sin riesgo de contaminación
• Frasco de cultivo tratado TC
• Tratamiento de superficie
• TC: tratamiento de superficie estándar que vuelve el poliestireno hidrófilo y cargado negativamente
• Frasco tratado TC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 30,43 oz
Color del tapón Rojo
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 900 ml
Material PS (poliestireno)
Para utilizar con (aplicación) Para una fijación celular óptima
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello Inclinado
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con cultivo de tejidos
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Con ventilación
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.