Learn More
Corning™ Placas de zona media de 96 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10321201 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Forma del pocillo:
Plano
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Forma del pocillo unitSize
10321201 Plano paquete de 50
1 options
Código de producto. 10321201
Marca: Corning™ 3696
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre en valiosos reactivos gracias a la reducción de la cantidad de reactivo necesario por pocillo, al tiempo que conserva la capacidad de lectura de los lectores de microplacas estándar. Las microplacas de media área Corning™ de 96 pocillos son una solución económica para todas las necesidades diagnósticas de sus ensayos y están disponibles en diferentes colores y tratamientos.
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Formato Zona media
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,16 cm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase En envase individual
Tipo de enlace Tratado con TC
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Lectores de placa
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 to 125 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Mejoran las señales luminiscentes y tienen una luminiscencia y fluorescencia de bajo fondo
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Cantidad 50/caja
Color de pocillo Transparente