Learn More
Corning™ 96 pocillos, no tratado, fondo plano, microplaca de media área
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10634102 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10634102 Negro paquete de 100
1 options
Código de producto. 10634102 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3694
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Color:negro; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la luz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras alfanumérico
    Formato Zona media
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Negro
    Para utilizar con (equipo) Lectores de placa
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 25 to 125 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Sin tratar
    Forma del pocillo Plano
    Para utilizar con (aplicación) Adecuado para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Cantidad 100/caja