Learn More
Corning™ Microplacas de ensayo de PVC transparente de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10691432 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Forma del pocillo:
Fondo en V
Plano
Redondo
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Forma del pocillo unitSize
10691432 Plano 100 PCS
10574201 Redondo paquete de 100
10639541 Fondo en V paquete de 100
3 options
Código de producto. 10691432
Marca: Corning™ 2595
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con cloruro de polivinilo flexible transparente (PVC) para mayor ahorro y visibilidad. Las™ 96microplacas de ensayo de PVC transparente Corning presentan una solución excelente para la miniaturización de laboratorio. Debido a su naturaleza flexible, estas microplacas no son compatibles con la automatización.
  • Las microplacas de PVC no tratadas son microplacas económicas para ensayos basados en soluciones, diluciones en serie y aplicaciones generales de almacenamiento.
  • Volumen del pocillo de 250 μl (260 μl para el fondo en V); volumen del pocillo de trabajo de 50 μl a 150 μl
  • Las tapas no están disponibles.
  • Información de órdenes
    Las tapas no están disponibles.Se suministra en paquetes de 25.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Transparente
    Material PVC
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 50 a 150 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Sin tratar
    Forma del pocillo Plano
    Para utilizar con (aplicación) Ensayos basados en soluciones, diluciones en serie y aplicaciones de almacenamiento general
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Cantidad 100/caja