Learn More
Corning™ Microplacas para PCR de polipropileno de 96 pocillos Thermowell™
Código de producto. p-152683 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Natural
Transparente
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
25 PCS
50 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Código de barras unitSize
10727811 Natural Sin código de barras 25 PCS
10363173 Transparente Incluye código de barras 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727811 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6551
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construido de polipropileno de grado médico para acomodar cambios de temperatura amplios que pueden ocurrir desde el almacenamiento hasta el ciclo térmico. Las microplacas de PCR de polipropileno de 96 pocillos Corning™ Thermowell™ son ideales para el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de amplificación de ADN.
Las microplacas de PCR Corning Thermowell GOLD de 96 pocillos se ofrecen en cuatro formatos para garantizar la máxima flexibilidad y una adaptación perfecta para sus aplicaciones. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Thermowell originales son universales y se pueden cortar en segmentos de 3 x 8 pocillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Los recipientes Sin ARNasa ni ADNasa
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción Se puede cortar en 3 tiras de 8 pocillos para aplicaciones de menor rendimiento. Adaptador de placa de PCR disponible para usar con el analizador de ADN ABI PRISM™ 3700
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Natural
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 200 μl
Forma del pocillo V
Para utilizar con (aplicación) PCR
N.º por caja 25/caja
N.° por paquete 25/Paq.
Cantidad 25/paq.