Descripción
Las microplacas de PCR Corning Thermowell GOLD de 96 pocillos se ofrecen en cuatro formatos para garantizar la máxima flexibilidad y una adaptación perfecta para sus aplicaciones. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Thermowell originales son universales y se pueden cortar en segmentos de 3 x 8 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Los recipientes | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Formato | Estándar |
| Descripción | 2 etiquetas genéricas de código de barras por placa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 200 μl |
| Mostrar más |